Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Pestizide
Leistungsstarke Erkennung von Organophosphat- und Organochlorpestiziden mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 26RC142P
543.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10210705
  • 545.76 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Leistungsstarke Erkennung von Organophosphat- und Organochlorpestiziden mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit mithilfe der Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Pestizide. Die Säulen sind speziell auf Einhaltung strengster Anforderungen für die Analyse von Pestiziden und Herbiziden ausgelegt und getestet.
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit:
  • Geringes Säulenbluten verringert MS-Kontamination
  • Das innovative Design ermöglicht eine Verwendung bei höheren Temperaturen
  • Die Säulenträgheit führt zu minimalem Peak-Nachlauf und verringert den Zerfall von empfindlichen Proben
Alternative Anwendungen:
  • Chlorierte Aromaten
  • Pflanzensterole
  • Pyrethroide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
280/300 °C
0,25 mm
Trace™ Pestizid IV
GC/MS für Pestizide
30 m
0,25 mm
TRACE
G43
0,25 μm
30 m x 0,25 mm x 0,25 µm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Pestizide > 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.