Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC-Säulen (Na2SO4-Deaktivierung)
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid-GC-Säulen für die lineare und qualitative Analyse von polaren ungesättigten Kohlenwasserstoffen.
Marke:  Thermo Scientific™ 26001-6020
894.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10107644
  • 898.47 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid-GC-Säulen für die lineare und qualitative Analyse von polaren ungesättigten Kohlenwasserstoffen.
Anwendungen:
  • C1-C5 Kohlenwasserstoffe
  • Ungesättigte Kohlenwasserstoffisomere
Für hervorragendes Leistungsverhalten:
  • Die starke Verklebung verhindert Schäden an den Injektions- und Detektionssystemen durch Partikelfreisetzung während des Ventilschaltens.
  • Die Säulen können regeneriert werden, um nach der Wasseradsorption die volle Effizienz und Selektivität wiederherzustellen.
  • Strenge Tests gewährleisten die richtige Schichtdicke (1,3-Butadien), Selektivität (Propadien, Methylacetylen), Auflösung (Trans-2-Buten, 1-Buten) und die Beschichtungseffizienz (1,3-Butadien).
Ähnlich:
  • Alumina-PLOT
  • AT™-Alumina
  • CP-Al2O3/KCl
  • CP-Al2O3/Na2SO4
  • GS-Alumina
  • GS-Alumina KCl
  • HP PLOT M
  • HP PLOT S
  • Rt™-Alumina BOND (KCl)
  • Rt™-Alumina BOND (Na2SO4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,32 mm
GC-MS
30 m
TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid
5 μm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC-Säulen (Na2SO4-Deaktivierung) > 5 μm Schichtdicke; 0,32 mm ID; 30 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.