Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Frigimat™ Junior Trockeneismaschine
Produziert Trockeneis in Flocken- oder Schneeform
Marke: Bel Art™ F38886-0000
Includes:
Messingdüse mit Polypropylenkonus, Klemme, strapazierfähigem Stoffbeutel
Beschreibung
- Düse direkt an den Zylinder mit verdichtetem LCO anschrauben2; Zylinder muss ein Tauchrohr haben.
- Beim Öffnen des Zylinderventils um 0.75 Umdrehungen gelangt LCO2 durch Ausdehnung in den Beutel und erzeugt Trockeneisschnee; das Ventil wird dann geschlossen und der Beutel kann entfernt und entleert werden.
- Den Beutel mit der Klammer am Konus der Düse befestigen.
- Nach dem Entleeren kann der Beutel sofort wieder für die nächste Befüllung angebracht werden.
- Ergibt .77 kg (1.7 lb) Flocken pro Beutel.
Bestellinformation
Konus 5L x 2.312 Zoll (127 x 59 mm) Durchmesser an der breitesten Stelle. Beutel, 6 x 12 Zoll (Durchm./L) (15x31 cm).
Spezifikation
0.77 kg | |
Standard-CO2-Zylinder | |
Messing; Polypropylen | |
Dry Ice Maker |
Trockeneis machen | |
Messingdüse mit Konus aus Polypropylen, Klammer, strapazierfähiger Stoffbeutel | |
Frigimat™ Junior Trockeneisbereiter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Frigimat™ Junior Trockeneismaschine > Einfache und schnelle Erzeugung von Trockeneis/-schnee
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur