Learn More
Thermo Scientific™ T4 DNA Polymerase (5 U/μl)
Gewährleisten Sie Genauigkeit bei der DNA-Synthese mit vorlagenabhängiger T DNA-Polymerase, die die 5'-3'-Synthese aus grundierter, einsträngiger DNA katalysiert.
Marke: Thermo Scientific™ EP0062
230.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
230.04 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
T 4DNA Polymerase ist eine vorlagenabhängige DNA-Polymerase, die 5'-3'-Synthese aus grundierter einsträngiger DNA katalysiert. Das Enzym hat eine 3‘5'-, aber keine 5'3'-Exonukleaseaktivität.
Überblick
- Stärkere 3'-5'-Exonuklease-Aktivität auf einsträngiger DNA als auf doppelsträngiger und größer (mehr als das 200fache) als DNA-Polymerase I, E. coli und Klenow-Fragment
- Aktiv in Thermo Scientific Restriktionsenzyms-, PCR-, RT- und T4 DNA Ligase- Puffern
Spezifikation
T4 DNA Polymerase | |
500 Einheit | |
2 x 1 ml 5x Reaktionspuffer |