Learn More
Invitrogen™ PrimeFlow™ microRNA 40 tests
Dies ist ein anpassbares Sondenset für die Verwendung mit PrimeFlow Assays.
Marke: Invitrogen™ CPM-204
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dies ist ein anpassbares Sondenset für die Verwendung mit PrimeFlow Assays.
Spezifikation
264 µL PrimeFlow-Sondenset, Lagerung (bei -20 °C) | |
PrimeFlow™ | |
40 tests |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ PrimeFlow™ microRNA 40 tests > 264 μl PrimeFlow Sondenset, Lagerung bei –20 °C.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur