Learn More
Thermo Scientific™ T4 DNA Polymerase (5 U/μl)
Gewährleisten Sie Genauigkeit bei der DNA-Synthese mit vorlagenabhängiger T DNA-Polymerase, die die 5'-3'-Synthese aus grundierter, einsträngiger DNA katalysiert.
87.75 CHF - 342.00 CHF
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10680281
|
Thermo Scientific™
EP0061 |
1 ml 5x Reaktionspuffer |
87.75 CHF
100 Einheiten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10531051
|
Thermo Scientific™
EP0062 |
2 x 1 ml 5x Reaktionspuffer |
342.00 CHF
500 Einheiten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
T 4DNA Polymerase ist eine vorlagenabhängige DNA-Polymerase, die 5'-3'-Synthese aus grundierter einsträngiger DNA katalysiert. Das Enzym hat eine 3‘5'-, aber keine 5'3'-Exonukleaseaktivität.
Überblick
- Stärkere 3'-5'-Exonuklease-Aktivität auf einsträngiger DNA als auf doppelsträngiger und größer (mehr als das 200fache) als DNA-Polymerase I, E. coli und Klenow-Fragment
- Aktiv in Thermo Scientific Restriktionsenzyms-, PCR-, RT- und T4 DNA Ligase- Puffern
Spezifikation
T4 DNA Polymerase |