Learn More
Thermo Scientific™ RevertAid H Minus Erststrang-cDNA-Synthesekit
Führen Sie mit diesem kompletten Synthesesystem eine effiziente Synthese von Erststrang-cDNA aus RNA-Matrizen durch.
Marke: Thermo Scientific™ K1631
168.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das RevertAid H Minus Erststrang-cDNA-Synthesekit ist ein Komplettsystem zur effizienten Synthese von Erststrang-cDNA aus RNA-Templates. Das Kit enthält RevertAid H Minus reverse Transkriptase, das über eine Punktmutation verfügt, die die RNase H-Aktivität vollständig beseitigt. Daher degradiert es RNA in RNA-DNA-Hybriden während der Synthese der Erststrang-cDNA nicht.
Besondere Merkmale
- Hohe Ausbeute an Erststrang-cDNA in voller Länge (bis zu 13 kb)
- Erhöhte Reaktionstemperaturen im Bereich von 42 bis 55 °C
- Rekombinanter RiboLock RNase-Inhibitor im Lieferumfang enthalten
- Komplettkit – Oligo(dT)18- und Random-Hexamer-Primer sind im Kit enthalten
Spezifikation
Das RevertAid H Minus Erststrang-cDNA-Synthesekit enthält: • RevertAid H Minus Reverse Transkriptase, • RiboLock RNase-Inhibitor, • 5X Reaktionspuffer, • dNTP-Mix, • Oligo(dT)18-Primer, • Random-Hexamer-Primer, • Kontroll-RNA, • Kontroll-Primer und • nukleasefreies Wasser. Bei -20 °C lagern. |
|
60 min | |
42 °C bis 45 °C | |
RevertAid H Minus | |
Trockeneis | |
Erststrang-cDNA | |
Separate Komponenten | |
Bis 13 kb |
Kit | |
Reverse Transkription | |
20 reactions | |
Keine | |
Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR | |
20 Reaktionen | |
Reverse Transkription | |
RNA |