Learn More
Maxima Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2x)
Gebrauchsfertige für qPCR und 2-stufige RT-qPCR optimierte Lösung.
Marke: Maxima K0222
837.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Master-Gemische enthalten Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Es müssen nur das Template und die Primer zugegeben werden. SYBR Green I ist ein interkalierender Farbstoff, der die DNA-Detektion und DNA-Analyse ohne Einsatz sequenzspezifischer Sonden ermöglicht.
In Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase die Spezifität und Sensitivität der PCR, während dUTP in der Mischung optional vor Verschleppungskontamination mithilfe von Uracil-DNA Glycosylase (UDG) schützt. Die Verwendung von Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes in Echtzeit-PCR-Anwendungen ermöglicht die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifizierung genomischer Templates und von Plasmid-, Virus- und cDNA-Vorlagen. Maxima SYBR Green qPCR Master-Gemische sind mit den meisten Echtzeit-Thermocyclern kompatibel.
- Spezifität: Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren
- Empfindlichkeit: Erkennt Ziele mit niedriger Kopienanzahl
- Großer linearer Bereich: Präzise Quantifizierung über 9 Größenordnungen
- Reproduzierbarkeit und Komfort: Gebrauchsfertiger Mastermix 2X
Spezifikation
Enthält: • 10 x 1,25 ml Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2x) mit Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase, dNTPs (auch dUTP) und SYBR Green I in einem optimierten PCR-Puffer mit ROX-passivem Referenzfarbstoff, ausreichend für 1000 x 25 μl Reaktionen. • 10 x 1,25 ml Nuklease-freies Wasser Lagerung bei -20 °C. |
|
Tube | |
qPCR | |
Standard | |
Maxima | |
1,000 reactions | |
Genexpression | |
1.000 Reaktionen | |
10 x 1,25 ml |
SYBR | |
Hoch | |
Taq DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
1000 Reaktionen zu 25 μl | |
2X | |
DNA, dsDNA |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
18Stunden
0Minuten
55Sekunden
53 -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04
Tage
22Stunden
0Minuten
55Sekunden
53