Learn More
Thermo Scientific™ MassRuler Express Forward DNA Ladder Mix, ready-to-use
Führen Sie mit diesen speziell entwickelten DNA-Leitermischungen eine schnelle und zuverlässige DNA-Quantifizierung in kurzen Abständen unter verschiedenen Elektrophoresebedingungen durch.
Marke: Thermo Scientific™ SM1283
145.39 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
150.08 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
MassRuler Express Vorwärts- und Rückwärts-DNA-Leitergemische wurden speziell für die schnelle und zuverlässige DNA-Quantifizierung bei kurzen Laufstrecken und verschiedenen elektrophoretischen Bedingungen entwickelt (siehe Tabelle 1). In den Vorwärts-Ausführungen ist die Masse jedes DNA-Fragments direkt-proportional zur Fragmentgröße, in den Rückwärts-Ausführungen hingegen besteht zwischen Masse und Fragmentgröße ein umgekehrt-proportionales Verhältnis.
Die Intensität des Fragments in jeder Leiter wird anhand eines Standards kalibriert, der die präzise Menge jeder Bande garantiert. Die Leitern sind Gemische aus einzelnen DNA-Fragmenten, die chromatographisch gereinigt wurden.
Besondere Eigenschaften
- Genaue DNA-Größenbestimmung und -Quantifizierung: DNA-Leiterfragmente werden spektrophotometrisch quantifiziert
- Schnelle und zuverlässige DNA-Quantifizierung bei kurzen Laufstrecken und verschiedenen elektrophoretischen Bedingungen
- Klar abgegrenzte Banden:
- Einprägsame Fragmentgrößen und -mengen
- Gebrauchsfertig – vorgemischt mit 6x MassRuler DNA-Ladefarbstoff für die direkte Beladung und Lagerung bei Raumtemperatur
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
6X | |
Bromphenolblau | |
Ja | |
Agarose-Gele | |
MassRuler |
Agarose | |
DNA-Leitergemisch | |
100 bp bis 10000 bp | |
Nachhaltige Verpackung | |
2 x 500 μL |