Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb DNA-Leiter, gebrauchsfertig
GREENER_CHOICE
Führen Sie die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose-Gelen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ SM0313
165.49 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
199.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24358" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11571595
  • 255.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die gebrauchsfertige GeneRuler 1 kb DNA-Leiter wird für die Größenbestimmung und die ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarosegelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die gebrauchsfertige GeneRuler 1 kb DNA-Leiter ist mit 6x DNA-Ladefarbstoff für direktes Auftragen auf Gele vorgemischt.
Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. Die GeneRuler 1kb DNA-Leiter kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden. Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6X
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Ja
Agarose-Gele
GeneRuler
Agarose
DNA-Leiter
250 bp bis 10000 bp
Nachhaltige Verpackung
500 Anwendungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb DNA-Leiter, gebrauchsfertig > 250 bis 10.000 bp, 0,1 μg/μgl