Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler DNA-Leiter-Gemisch, gebrauchsfertig
GREENER_CHOICE
Der Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler DNA Ladder Mix wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarosegelen empfohlen.
Marke:  Thermo Scientific™ SM0333
168.84 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
235.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24358" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11531605
  • 260.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der gebrauchsfertige Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler™ DNA-Leiter-Mix ermöglicht die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose-Gelen.
Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. Der GeneRuler DNA-Leiter-Mix kann mit T4-Polynukleotidkinase radioaktiv markiert werden. Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6X
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Ja
Agarose-Gele
GeneRuler
Agarose
DNA-Leitergemisch
100 bp bis 10000 bp
Nachhaltige Verpackung
500 Anwendungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneRuler DNA-Leiter-Gemisch, gebrauchsfertig > 100 bis 10.000 bp, 0,1 μg/μl