Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 374 Formel
C-Flex™ Schläuche werden aus Thermoplast-Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, sind umfassend beschrieben, validiert und für verschiedene Spezifikationen getestet. Zur Unterstützung der Validierung von C-Flex-Anwendungen stehen umfangreiche Test auf biologische, chemische, physikalische Eigenschaften und extrahierbare Substanzen zur Verfügung.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences™ 374-188-2S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15620735
  • 1330.00 CHF / 457 Meter
Verfügbar ab: 08-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
C-Flex™ Schläuche werden aus thermoplastischem Elastomer (TPE) in pharmazeutischer Qualität hergestellt, um die Anforderungen biopharmazeutischer Zwecke für die Flüssigkeitsverarbeitung zu erfüllen und für ausgezeichnete Hitzeversiegelungs- und Sterilschweißeigenschaften.
  • Versiegelbar und schweißbar entweder vor oder nach der Sterilisation
  • Sterilisierbar durch Gammabestrahlung und Autoklavieren
  • Formbar, klebbar und verformbar für einmaligen Gebrauch und zum Überformen
  • Entspricht USP-Klasse VI und ISO Norm 10993
  • Nicht-pyrogenisch, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch
  • Bleibt flexibel von -45 bis 135 °C (-50 bis 275 °F)
  • Deutlich weniger durchlässig als Silikon
  • Glatte Innenbohrung für hervorragenden Flüssigkeitsdurchfluss
  • Frei von tierischen Komponenten (ADCF) und sicher für die Verbrennung
  • Vollständiges Validierungspaket (biologisch, chemisch, physikalisch, extrahierbare Substanzen) für alle Rezepturen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP-Klasse VI, ISO 10993, EP, ISO 10993, EP
3/16 in.
C-Flex
8.0 mm
457.2 m
1.6 mm
Pharmazeutische und biopharmazeutische Anwendungen; ideal für den einmaligen Gebrauch
Unsteril
60 (Shore A)
Zugfestigkeit: 1190 psi
Schläuche
Autoklavierbar
4.8 mm
5/16 Zoll
1500 ft.
0.062 Zoll
915 %
-45 °C
Durchscheinend
Flexibel
135 °C
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 374 Formel > Innendurchmesser x Außendurchmesser: 3/16x5/16 in, 1500 ft. Spule