Learn More
Thermo Scientific™ DEPC-behandeltes Wasser
Optimieren Sie mit diesem entionisierten, Diethylpyrocarbonat (DEPC)-behandelten und 0,22 μm-membrangefilterten Wasser Anwendungen mit RNA.
49.57 CHF - 77.75 CHF
Spezifikation
pH | 7,9 |
---|---|
Güte | Molekularbiologie |
Behandlung(en) | DEPC-behandelt |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11531575
|
Thermo Scientific™
R0603 |
5 x 1 ml |
49.57 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10213130
|
Thermo Scientific™
R0601 |
30 ml |
77.75 CHF
30 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Deionisiertes, mit Diethylpyrocarbonat (DEPC) behandeltes und mit einer 0,22 μm-Membran filtriertes Wasser. Es ist ideal für Anwendungen mit RNA.
Besondere Eigenschaften
- Frei von Endo- bzw. Exodeoxyribonukleasen, Ribonukleasen und Phosphatasen.
Spezifikation
7,9 | |
Molekularbiologie | |
DEPC-behandelt |