Learn More
Thermo Scientific™ TBE-Puffer (Tris-Borat-EDTA) (10x)
Elektrophorese von Nukleinsäuren in Agarose- und Polyacrylamidgelen mit dem Thermo Scientific™ 10x TBE-Puffer (Tris-borat-EDTA).
Marke:  Thermo Scientific™ B52
47.90 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
49.41 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10130740
  • 73.75 CHF / 1 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
TBE wird mit nicht denaturierenden oder denaturierenden Gelen (7 M-Harnstoff) verwendet. Wird auch routinemäßig für automatisiertes DNA-Sequenzierungsgel verwendet. TBE kann auch für Agarose-Gele verwendet werden, wird jedoch nicht für präparative Gele zur Rückgewinnung von Nukleinsäuren empfohlen. Da Borat im TBE-Puffer ein starker Inhibitor für viele Enzyme ist, wird TAE-Puffer (Tris Acetate-EDTA-Puffer, 10X-Pulver, sc-296647) empfohlen, wenn enzymatische Anwendungen für die DNA-Probe betrachtet werden.
Empfehlungen zur Verwendung
  • Frisches 1X TBE sowohl für das Gel als auch für die Elektrophorese-Lauf verwenden
  • Um 1x TBE-Puffer vorzubereiten, 100 ml 10x TBE-Puffer zu 900 ml deionisiertem Wasser zugeben und gut mischen
Qualitätskontrolle
  • Die Abwesenheit von Endo-, Exodeoxy- und Ribonukleasen wurde durch geeignete Qualitätstests bestätigt.
1X Zusammensetzung
  • 89 mM Tris, 89 mM Borsäure, 2 mM EDTA, pH von 10x TBE: 8,3
Empfohlen für:
Elektrophorese von Nukleinsäuren in Agarose- und Polyacrylamidgel; Einsatz als Laufpuffer und als Gelproben-Puffer; Gefiltert durch eine Membran von 0,22μm; Empfohlen für Elektrophorese von RNA- und DNA-Fragmenten.
Hinweis:
Doppelsträngige lineare Nukleinsäuremoleküle migrieren in TBE-Puffer etwa 10 % langsamer als in TAE-Puffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10X
1 L
TBE-Puffer
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2841093 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberB52
Chargennummer2800533 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberB52
Chargennummer2819508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberB52
Chargennummer2803927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberB52
Chargennummer2856479 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberB52
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TBE-Puffer (Tris-Borat-EDTA) (10x) > 1 l