Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase mit Goldpuffer und MgCl2
Chemisch modifizierte Form der AmpliTaq DNA-Polymerase, die eine thermische Aktivierung erfordert
Marke: Applied Biosystems™ 4311820
2806.80 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
AmpliTaq Gold DNA Polymerase is a chemically modified form of AmpliTaq DNA Polymerase requiring thermal activation. This modified enzyme is provided in an inactive state and upon thermal activation the modifier is permanently released, regenerating active enzyme. The resulting hot-start PCR amplification provides increased sensitivity, specificity, and yield over conventional PCR techniques.
Hot-Start-Aktivierung
Das modifizierte Enzym wird im inaktiven Zustand bereitgestellt. Durch die Hitze-Aktivierung löst sich der Modifikator dauerhaft, wodurch die Aktivität des Enzyms regeneriert wird. Die resultierende Hot-Start-PCR-Amplifikation bietet gegenüber herkömmlichen PCR-Verfahren eine erhöhte Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute.
Höhere Spezifität, höhere Ausbeute
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase kann in einem Wärmeschritt vor der PCR teilweise oder vollständig aktiviert werden, oder sie kann langsam und zeitlich kontrolliert während der Denaturierungsschritte des Thermocyclings aktiviert werden. Mit oder ohne einen begrenzten vorgelagerten Hitze-Aktivierungsschritt wird das aktive Enzym langsam während des Thermocyclings freigesetzt, sodass es der Template-Konzentration entspricht und die Spezifität erhöht. Die spezifische Produktausbeute wird gesteigert, da Reaktionskomponenten nicht bei der Bildung von unerwünschten Produkten vergeudet werden. Da AmpliTaq Gold DNA-Polymerase ein chemisches Hot-Start-Enzym ist, entfallen Sorgen wegen biologischer Kontaminationen. GeneAmp 10x PCR-Gold-Puffer ist für eine flexible, effiziente Aktivierung von AmpliTaq Gold DNA-Polymerase konzipiert, was zu einer hochspezifischen, stabilen PCR-Amplifikation führt. Die Ionenstärke und der pH-Wert des GeneAmp 10x PCR-Gold-Puffers wurden optimiert, um ein breiteres Spektrum an Aktivierung, Temperatur und Zeit bei Verwendung mit der AmpliTaq Gold DNA-Polymerase zu ermöglichen.
AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase für hervorragende Leistung
Ebenfalls erhältlich ist AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase zur Erzielung einer noch besseren PCR-Leistung. Im Vergleich zu AmpliTaq Gold DNA-Polymerase wurde die AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase durch einen zusätzlichen proprietären Trennprozess gereinigt, um kontaminierende bakterielle DNA-Sequenzen aus dem Enzympräparat zu entfernen. Zusätzlich zu den Hot-Start-Eigenschaften reduziert dieses hochreine Enzym bei Verwendung mit dem verbesserten 360 Gold Puffer falschpositive Ergebnisse, amplifiziert Zielsequenzen mit niedriger Kopienzahl und verbessert die Amplifikation einer Vielzahl von Templates. Der mitgelieferte 360 GC-Enhancer arbeitet mit anspruchsvollen, GC-reichen Templates.
- Die zeitlich geregelte thermische Aktivierung verbessert die Empfindlichkeit in Amplifikationen mit niedriger Kopienzahl
- Erfolgreiche Multiplex-PCR spart Zeit und Reagenzien
- Enthält GeneAmp 10x PCR-Gold-Puffer mit MgCl2
- Automatisches chemisches Hot-Start-Enzym für höhere Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute
Heißstart-PCR, PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Inhalt: • 12 Röhrchen (50 µl mit 5 E/µl) AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase (250 Einheiten insgesamt pro Röhrchen) • 12 Röhrchen (1,5 ml) GeneAmp™ 10X Gold Buffer (150 mM Tris-HCl, pH 8,0, 500 mM KCl) • 12 Röhrchen (1,5 ml) mit 25 mM Magnesiumchlorid. Bei -15 bis -30 °C lagern. |
|
Niedrig | |
Standard | |
DNA-Polymerase | |
Trockeneis | |
5 U/µl | |
Integrierter Heißstart | |
3'-A | |
5 kb oder weniger |
Tube | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
5' – 3' | |
3000 Einheiten | |
Heißstart-PCR | |
1X | |
2400 Reaktionen | |
Separate Komponenten | |
DNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.