Learn More
Fisherbrand™ Pipettenspitze G aus Polypropylen
Gewährleisten besonders einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem komplexen Anwendungen. Fisherbrand™ Pipettenspitzen Typ G aus Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.
Marke:  Fisherbrand™ FB64006
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12399365
  • 9.05 CHF / 192 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
  • Fester Sitz durch passgenauen Konus
  • Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
  • Autoklavierbar
  • Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
  • Vorsterilisiert oder nicht steril erhältlich
  • Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit aufgrund von hochwertigen Oberflächen
  • Minimale Rückstandsbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
  • Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
  • Praxisorientiertes Spitzenvolumen
  • Aeroject™ Spitzen mit Spezialfiltern aus hydrophobem PE-HD als
  • Aerosolbarriere und zum Schutz vor Kontaminationen
  • Geeignet für alle gängigen Pipettenarten
Spezifikation
Spezifikation
0.5 bis 10 μl
Autoklavierbar
MultiTray
Crystal
Racks
Polypropylen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Pipettenspitze G aus Polypropylen > Fassungsvermögen: 0.5 bis 10 μl