Learn More
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen, braun, Klasse A
Der braune Messkolben aus Borosilikatglas ist mit einem austauschbaren Stopfen aus Polyethylen versehen.
Marke: Fisherbrand™ FB55543
103.59 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Messkolben aus braunem Borosilikatglas enthält austauschbare Polyethylen-Stopfen.
- Mit einer Markierungsgraduierung und auswechselbarem Polyethylenstopfen
- Die Angaben zu den einzelnen Kolben enthalten eine Bestätigung der Einhaltung der internationalen Standards sowie einen individuellen Nachbestellcode.
- Die Chargen-Konformitätsbescheinigung von Fisherbrand kann für diesen Artikel von der Registerkarte „Documentation“ heruntergeladen werden.
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664 | |
Braun | |
Borosilikatglas | |
±0.15 ml | |
A |
Polyethylen | |
200 ml | |
210 mm | |
Ja | |
14/23 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
89Stunden
18Minuten
23Sekunden
16Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
14Stunden
18Minuten
23Sekunden
16 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen