Learn More
Falcon™ Zellkulturflaschen mit Mehrfachkammern
Höhere Produktivität von Zellkulturabläufen durch schnelleres Zellwachstum bei geringerem Aufwand. Corning™ Falcon™ Zellkulturflaschen mit Minikammern gewährleisten ein homogenes Zellwachstum durch gleichmäßige Verteilung des Mediums über alle Wachstumsflächen.
Marke: Falcon™ 353144
163.79 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Steigern Sie die Produktivität, indem Sie mehr Zellen schneller und einfacher wachsen lassen. 3- oder 5-Schicht-Formate bieten eine Zellwachstumsfläche von 525 cm2 bzw. 875 cm2 .
- Gleichmäßige Verteilung von Medien über alle Schichten für homogenes Zellwachstum
- Die Fähigkeit, Zellen und Reagenzien im Falcon Multi-Flask zu mischen spart Zeit
- Das flexible Design ermöglicht das Gießen oder Ansaugen/Rückgewinnen von Zellen mit einer Pipette
- Konsistente Oberflächenbehandlung für eine vorhersagbare Skalierung
- Chargennummeraufdruck auf jedem Behälter zur Rückverfolgbarkeit
- Hergestellt gemäß cGMP-Standards
Spezifikation
Polystyrol | |
Mit Deckel: 7,8 in. | |
8/Karton | |
Rechteckig | |
5 in. | |
Rechteckig | |
875 cm2 |
3,35 in. | |
Gerade | |
1/Packung | |
TC-behandelt | |
Steril | |
Belüftet |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.