Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 13-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 13 15 2101
191.40 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12636715
  • 251.00 CHF / 1000 Stück
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 13 mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Schwarz
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotes Gummi/PTFE
13 mm
HPLC
1 mm
Rot-Orange, Schwarz
Polypropylen
100
Schraube
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 13 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 13-425 Gewinde, angebrachtes Septum > RedRubber/PTFE rot-orange/beige ,1.0 mm Dicke ,45° Shore A