Learn More
Falcon™ Zellkulturflaschen mit Mehrfachkammern
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Höhere Produktivität von Zellkulturabläufen durch schnelleres Zellwachstum bei geringerem Aufwand. Corning™ Falcon™ Zellkulturflaschen mit Minikammern gewährleisten ein homogenes Zellwachstum durch gleichmäßige Verteilung des Mediums über alle Wachstumsflächen.
153.26 CHF - 179.31 CHF
Spezifikation
Material Polystyrol
Flaschenhalstyp Gerade
Form Rechteckig
Sterilität Steril
Verschlusstyp Belüftet
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kulturfläche Oberflächenbeschichtung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kulturfläche Oberflächenbeschichtung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11587421
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
353143
525 cm2 3 Schichten Gewebekultur behandelt
153.26 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11597421
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
353144
875 cm2 TC-behandelt
179.31 CHF
8 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Mischen von Zellen und Reagenzien im BD Falcon Mehrzweckkolben spart Zeit und vermindert das Kontaminationsrisiko
  • Flexible Konstruktion, zum Einfüllen oder Absaugen/Rückgewinnen von Zellen mithilfe einer Pipette  
  • Die gleichmäßige Oberflächenbehandlung gewährleistet ein berechenbares Scale-Up
  • Rückverfolgbarkeit dank aufgedruckter Chargennummer
  • Fertigung gemäß cGMP-Normen
  • Gleicher Arbeitsablauf wie bei T-175-Standardkolben
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
Rechteckig
Belüftet
Gerade
Steril
Dokumentation
Certificates
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Falcon™ Zellkulturflaschen mit Mehrfachkammern