Learn More
Eppendorf™ S-4-72 Rotoradapter
Zur Verwendung mit runden Eimern mit 4 x 250 ml
Marke: Eppendorf™ 5804794001
228.91 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit den Zentrifugen 5804/5804 R und 5810/5810 R.
Spezifikation
Adapter | |
26 x 1,5/2,0 ml-Röhrchen | |
1,5/2 ml |
Mikroröhrchen | |
S-4-72 (4 x 250 ml) Rotor in Zentrifugen des Modells 5804/5810 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ S-4-72 Rotoradapter > Für 26x1.5/2 ml-Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur