Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ behandelte Zellkulturflaschen
Führen Sie mithilfe der TripleFlasks Anwendungen mit großen Zellkulturen wie Drogenscreenings und Scale-Ups aus.
Marke:  Thermo Scientific™ 132865
448.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12364183
  • 659.00 CHF / 32 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ behandelten Zellkulturflaschen stehen Ihnen insgesamt 500 cm2 an Wachstumsfläche für die Vergrößerung Ihrer Zellkulturen zur Verfügung, und das bei der gleichen Stellfläche wie eine herkömmliche Flasche. Die Gesamtkulturfläche wird mittels dreier paralleler Ebenen und einer geraden Halsöffnung erzielt, die effizient in automatisierte Systeme integrierbar ist. Jede TripleFlask wird einer Nunclon™ Delta Behandlung unterzogen, eine firmeneigene Behandlung für Zellkulturoberflächen, die bei einer Vielzahl von Zelltypen für maximale Adhäsion sorgt.
Drei Ebenen von Wachstumsflächen bieten insgesamt eine Kulturfläche von 500 cm2 beim Platzbedarf einer 175 cm2-Standard-Nunc-Zellkulturflasche.
  • Empfohlenes Arbeitsvolumen: 200 ml
  • Fördert die einschichtige adhärente Zellkultur.
  • Auch mit Barcode-Typ Code 128 verfügbar.
  • Das Nunclon Delta-Zertifikat ist in jedem Fall für Monolayer-Zellbildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht-pyrogenisch und Sterilität beigefügt.
Gewährleistung: 90 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Filter
Zellkultur-behandelt
Nunc Cell Culture Treated TripleFlask, Vent/Close Verschluss
175 cm2
200 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer183968 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number132865
Chargennummer183968 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/12/2024 Catalog Number132865
Chargennummer178926 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number132865
Chargennummer177768 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number132865
Chargennummer176199 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/11/2024 Catalog Number132865
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ behandelte Zellkulturflaschen >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.