Learn More
Falcon™ Zellkulturflaschen mit Mehrfachkammern
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Höhere Produktivität von Zellkulturabläufen durch schnelleres Zellwachstum bei geringerem Aufwand. Corning™ Falcon™ Zellkulturflaschen mit Minikammern gewährleisten ein homogenes Zellwachstum durch gleichmäßige Verteilung des Mediums über alle Wachstumsflächen.
Marke:  Falcon™ 353143
145.60 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11587421
  • 153.26 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Steigern Sie die Produktivität, indem Sie mehr Zellen schneller und einfacher wachsen lassen. 3- oder 5-Schicht-Formate bieten eine Zellwachstumsfläche von 525 cm2 bzw. 875 cm2 .
  • Gleichmäßige Verteilung von Medien über alle Schichten für homogenes Zellwachstum
  • Die Fähigkeit, Zellen und Reagenzien im Falcon Multi-Flask zu mischen spart Zeit
  • Das flexible Design ermöglicht das Gießen oder Ansaugen/Rückgewinnen von Zellen mit einer Pipette
  • Konsistente Oberflächenbehandlung für eine vorhersagbare Skalierung
  • Chargennummeraufdruck auf jedem Behälter zur Rückverfolgbarkeit
  • Hergestellt gemäß cGMP-Standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
Rechteckig
Steril
525 cm2
Gerade
3 Schichten Gewebekultur behandelt
Belüftet
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4251007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/03/2025 Catalog Number353143
Chargennummer4308700 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/02/2025 Catalog Number353143
Chargennummer4245027 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/02/2025 Catalog Number353143
Chargennummer4294015 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/02/2025 Catalog Number353143
Chargennummer4204010 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/10/2024 Catalog Number353143
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Zellkulturflaschen mit Mehrfachkammern > 525 cm2
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.