Learn More
Thermo Scientific™ Einzelzellen-Probenhalter für GENESYS™ und BioMate™160 Spektralphotometer
Vereinfachen Sie die Probennahme mit einfachem Zugriff
Marke: Thermo Scientific™ 840-278200
441.75 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Machen Sie das Beste aus jeder Probe. Das Zubehör für Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis Spektralphotometer wurde entwickelt, um Ihnen ein intelligenteres und einfacheres Arbeiten zu ermöglichen. Wir bieten eine breite Auswahl an Optionen an, um Ihre Anforderungen an Messungen zu erfüllen. Das kabellose Snap-In-Design ermöglicht einen einfachen Austausch von Zubehör.
Wir bieten Einzelzellen-Lösungen für die Messung verschiedener Probentypen.
Holen Sie das Beste aus Ihren Messungen heraus – mit Zubehör für die GENESYS Vis/UV-Vis Spektralphotometer Produkte. Vereinfachen Sie die Probennahme mit einfachem Zugriff, Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten, um Ihren unterschiedlichen Testanforderungen gerecht zu werden.
Spezifikation
Zubehör-Kit für Schlaucheinführung/-austritt | |
Thermostatisierung der Proben mit fließendem Wasser. Durchflusszellenanwendungen mit einer externen Pumpe oder einem Sipper. | |
Zu- und Ablaufschläuche (im Lieferumfang enthalten) | |
Erfordert einen geeigneten Küvettenhalter, z. B. den temperierbaren Küvettenhalter 335079-000, oder den quadratischen 10 mm-Standard-Küvettenhalter 336028-000 |
Schlauchein-/ausgabekit | |
GENESYS 30/40/50 Spektralphotometer | |
Probenraum und Probenraumdeckel, Schläuche |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31