Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ pH-Kombinationselektrode für visköse Proben
Für viskose und stark glutinöse Proben. Das einzigartige Design der Mettler Toledo InLab pH-Kombinationselektroden minimiert die Probenadhäsion auf der Welle für eine einfache Reinigung.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 51343150
650.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12570137
  • 667.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
  • Kosmetika
  • Gele, Seifen, Shampoos
  • Harze
  • Farben
  • Lacke und Klebstoffe
  • Farbstoffe und Färbemittel
  • Ölige Proben
  • TRIS-konform
Zubehör und Pflege
  • Keramikdiaphragma und nicht nachfüllbar – kein zusätzlicher Elektrolyt erforderlich
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH-Elektrode InLab Viskose
Keramik
0 bis 14
Kombinationselektrode
Hochvisköse, stark klebrige Proben
SteadyForce
InLab™ Viscous
32 °F bis 266 °F
1,57 in.
0,23 in.
S7
Glas
0 °C° bis 130 °C°
FRISCOLYT-B
S7 auf BNC (30281915)
HA-Glas
3 mol/l KCl
0 °C bis 100 °C
40 mm
6 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ InLab™ pH-Kombinationselektrode für visköse Proben > InLab Viscous