Learn More
Sartorius™ Microsart e.motion
Vielseitiger und flexibler, vollautomatischer Membranfilterspender für einzeln steril verpackte Cellulosenitrat-Membranfilterscheiben
Marke:  Sartorius™ 16712
Artikelnummer. 10520823
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Vollautomatisierter Membranfilter Dispenser für einzelverpackte CN Membranfilter. Dieser Dispenser arbeitet entweder durch Knopfdruck oder mittels optischem Sensor. Um die Rückverfolgbarkeit zu gewärleisten, wird Lotnummer, Sterilisations-, Verfallsdatum, Porengrösse und Seriennummer auf die transparente Folie jeder Membran gedruckt.
Microsart™ e.motion Membranfilter für den Einsatz im Dispenser.
Einzeln steril verpackt, ohne Schutzblättchen, 3x100 Stück.
Lassen sich bequem einlegen und einfach wechseln. Diverse Typen verfügbar.
Typ: Microsart™ e.motion Dispenser
Bestellinformation
Zusätzlicher Pedalschalter verfügbar: 1ZE---0028. Membranfilter sind separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE and EMC, EN 50081-1 and -2, EN 50082-1 and -2, EN 61010
To prevent unwanted dispensing of several membrane filters
6.5 in.
2.9 kg
Membrane Filter
Membrane Filter Dispenser
16.5 cm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Microsart e.motion > Membrane Dispenser; 110/230V 50/60Hz 10w; Dispense speed: 0.5 sec