Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Lichtwürfel DAPI 2.0
EVOS LED-Lichtwürfel der zweiten Generation sorgen für eine hervorragende Beleuchtungsgleichförmigkeit im gesamten Sichtfeld, was zu einer außergewöhnlich hohen Bildqualität führt.
Marke:  Invitrogen™ AMEP4950
3617.79 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16815411
  • 5460.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
LED-Leuchtstoffwürfel
Countess™ II FL Automated Cell Counter, EVOS™ M5000 Imaging System, EVOS™ M7000 Imaging System
Err: 357/44 Em: 447/60
EVOS
Kondensationsoptik, hartbeschichtete Filter
je 1
Name des Produkts
Invitrogen™ EVOS™ Lichtwürfel DAPI 2.0 > EVOS Lichtwürfel DAPI 2.0