Learn More
Invitrogen™ EVOS™ 40X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast, 0.65NA/1.79WD
Dieses Fluoritobjektiv ist ideal für Fluoreszenz- und anspruchsvolle Durchlichtanwendungen
Marke:  Invitrogen™ AMEP4983
Artikelnummer. 16269590
  • 4020.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Objektivlinse
EVOS™ M5000, EVOS™ M7000, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Color Bildgebungssystem, EVOS™ FL Auto Bildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem
40x Fluorit, PH, LWD, 0,65 NA/1,79 WD
1 objective
EVOS
Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten
40X
Raumtemperatur
Name des Produkts
Invitrogen™ EVOS™ 40X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast, 0.65NA/1.79WD > Produkttyp: 40x Fluorit, Phasenkontrast, LWD, 0,65 NA/1,79 WD