Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Lichtwürfel GFP 2.0
EVOS LED-Lichtwürfel der zweiten Generation sorgen für eine hervorragende Beleuchtungsgleichförmigkeit im gesamten Sichtfeld, was zu einer außergewöhnlich hohen Bildqualität führt.
Marke: Invitrogen™ AMEP4951
4651.64 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die optimierte spektrale Wiedergabetreue über alle Kanäle hinweg verbessert die Datenqualität erheblich, da unerwünschtes Durchscheinen minimiert wird. Wie das ursprüngliche Design kombinieren sie kondensierende Optiken und hartbeschichtete Filter zu einer bemerkenswerten Lichtmaschine, die eine digital gesteuerte Fluorophoranregung liefert. Diese LED-Lichtwürfel sind abwärtskompatibel mit älteren EVOS und Countess Systemen und können mit Lichtwürfeln der ersten Generation verwendet werden. Wie die originalen Lichtwürfel sind auch diese LED-Würfel vom Anwender austauschbar und werden vom Gerät automatisch erkannt. EVOS Lichtwürfel vom Typ GFP 2.0 sind ideal geeignet für die Verwendung mit AlexaFluor 488, CellTracker Green, GFP, MitoTracker Green und anderen Fluorophoren mit Anregungs- und Emissionsmaxima bei 482 und 524 nm.
EVOS GFP 2.0 Lichtwürfel bieten Ihnen folgende wichtige Vorteile:
- Die gleichmäßige Ausleuchtung über das gesamte Sichtfeld sorgt für eine hervorragende Bildqualität
- Die optimierte Spektralkompatibilität für eine maximale Signalerkennung bei gleichzeitiger Minimierung des Durchscheinens sorgt für eine bestmögliche Datenqualität
- Ein kürzeren Lichtweg sorgt für eine hervorragende Erkennung von Fluoreszenzsignalen
- Die stabile Beleuchtungsintensität von über 50.000 h hilft bei der experimentellen Reproduzierbarkeit
Effiziente Lichtmaschine
Die Lichtwürfelkonstruktion der zweiten Generation stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Original dar. Eine größere Blende verbessert die Homogenität der Beleuchtung, was eine hervorragende Qualität und Konsistenz der Bilder zur Folge hat. Darüber hinaus verbessern die neuen LED-Licht- und Filterkombinationen das Signal-Rausch-Verhältnis, das für DIM-Proben so wichtig ist, und verbessern für EVOS und Countess-Systeme die Datenqualität unabhängig von der Signalstärke. Durch die möglichst nahe am Zielturm angebrachte Platzierung des LED-Lichtwürfels wird die Anzahl der optischen Elemente im Lichtweg minimiert. Die Beleuchtung mit hoher Intensität über einen kurzen Lichtweg steigert die Effizienz der Fluorophoranregung und ermöglicht eine bessere Erkennung schwacher fluoreszierender Signale.
Hartbeschichtete Filtersätze für höhere Übertragungseffizienz
Hartbeschichtete Filter sind teurer, haben aber schärfere Kanten und eine deutlich höhere Übertragungseffizienz, woraus sich im Vergleich zu weichbeschichteten Filtern in der Regel eine um > 25 % höhere Lichtdurchlässigkeit ergibt. LED-Lampen und -Filter, die dafür optimiert sind, das Signal von Zielfluorophoren zu maximieren und gleichzeitig das von anderen Farbstoffen (Durchscheinung!) zu minimieren, helfen Ihnen dabei, hellere Fluoreszenz, höhere Transmissionseffizienz und die Fähigkeit, schwache Fluoreszenzsignale zu erkennen, sowie bessere Signal-Rausch-Verhältnisse zu erzielen. Diese Faktoren verbessern sowohl die Bild- als auch die Datenqualität.
Kontinuierliche Lichtintensität
Quecksilberlichtbogenlampen können in den ersten 100 Stunden ihrer Betriebszeit bis zu 50 % Leistung verlieren — Bilder, die in verschiedenen Sitzungen aufgenommen wurden, können bei Quecksilberbeleuchtung ohne komplizierte Kalibrierungen nicht quantitativ verglichen werden. EVOS Würfel behalten ihre kontinuierliche Lichtwürfelintensität bei, die eine konsistente Beleuchtung von Tag zu Tag und von Experiment zu Experiment ermöglicht und Ihnen dabei hilft, quantitative Ergebnisse von Bildern, die an verschiedenen Tagen aufgenommen wurden, direkt zu vergleichen. Jeder Lichtwürfel enthält einen genau aufeinander abgestimmten Satz optischer Komponenten, um die Position, Ebenheit und Intensität des Lichtstrahls zu optimieren. Diese digital gesteuerten Lichtquellen erleichtern die Einstellung von Lichtintensität, Belichtungszeit und Kameraverstärkung, was die Phototoxizität und das Photobleaching reduzieren kann.
Spezifikation
LED-Leuchtstoffwürfel | |
Countess™ III FL Automatischer Zellzähler, EVOS™ M5000 Bildverarbeitungssystem, EVOS™ M7000 Bildverarbeitungssystem | |
Err: 482/25 Em: 524/24 |
EVOS | |
Kondensationsoptik, hartbeschichtete Filter | |
je 1 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31