Learn More
Eutech™ KCI-Kalibrierlösung
Nutzen Sie unsere große Auswahl an Eutech™ Leitfähigkeitsstandards, Kalibrierungen und Lösungen
12.86 CHF - 28.22 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Leitfähigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Leitfähigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15223657
|
Thermo Scientific Eutech
01X609201 |
60 mL | 84 μS/cm |
12.86 CHF
60 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12703626
|
Thermo Scientific Eutech
01X211217 |
480 ml | 100 μS/cm |
21.11 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12753626
|
Thermo Scientific Eutech
01X211219 |
480 ml | 500 μS/cm | N/A | ||||||
10775193
|
Thermo Scientific Eutech
01X211207 |
480 ml | 1413 μS/cm | N/A | ||||||
17266033
|
Thermo Scientific Eutech
01X608301 |
60 mL | 1413 μS/cm |
13.17 CHF
60 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15386487
|
Thermo Scientific Eutech
01X211214 |
480 mL | 2764 μS/cm |
21.11 CHF
480 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10018182
|
Thermo Scientific Eutech
01X211210 |
480 ml | 12.88 mS/cm | N/A | ||||||
15488972
|
Thermo Scientific Eutech
01X211210 |
480 ml | 12.88 mS/cm |
21.11 CHF
480 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17276033
|
Thermo Scientific Eutech
01X608401 |
60 mL | 12.88 mS/cm |
12.96 CHF
60 Milliliter |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10602614
|
Thermo Scientific Eutech
01X211244 |
480 ml | 111.8 mS/cm | N/A | ||||||
Beschreibung
Eutech™ KCl-Kalibrierlösungen dienen zur Kalibrierung von Leitfähigkeitssonden für genaue Messungen.Eutech™ Leitfähigkeitsmessgeräte und -sonden ermöglichen schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, im Laboralltag und in der Schule.
Eigenschaften:
- Verpackt in haltbare 60 ml- oder 480 ml-Kunststoffflaschen
- Kostengünstig und praktisch in der Anwendung