missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eutech™ KCI-Kalibrierlösung

Nutzen Sie unsere große Auswahl an Eutech™ Leitfähigkeitsstandards, Kalibrierungen und Lösungen

Marke:  Thermo Scientific Eutech 01X211244

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10602614

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Eutech™ KCl-Kalibrierlösungen dienen zur Kalibrierung von Leitfähigkeitssonden für genaue Messungen.Eutech™ Leitfähigkeitsmessgeräte und -sonden ermöglichen schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, im Laboralltag und in der Schule.

Eigenschaften:

  • Verpackt in 60 ml- oder 480 ml-Flaschen aus haltbarem Kunststoff
  • Kostengünstig und praktisch in der Anwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

111.8 mS/cm KCl-Kalibrierlösung
Calibration Solution
Leitfähigkeitsmessgeräte und Elektroden
102.4°C
Wirtschaftlich und praktisch für die Verwendung im Labor
480 ml
Conductivity Standard
7
111.8 mS/cm
Soluble
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote