Learn More
Eutech™ KCI-Kalibrierlösung
Nutzen Sie unsere große Auswahl an Eutech™ Leitfähigkeitsstandards, Kalibrierungen und Lösungen
Marke: Thermo Scientific Eutech 01X609201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eutech™ KCl-Kalibrierlösungen dienen zur Kalibrierung von Leitfähigkeitssonden für genaue Messungen.Eutech™ Leitfähigkeitsmessgeräte und -sonden ermöglichen schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, im Laboralltag und in der Schule.
Eigenschaften:
- Verpackt in 60 ml- oder 480 ml-Flaschen aus haltbarem Kunststoff
- Kostengünstig und praktisch in der Anwendung
Spezifikation
84 μS/cm KCl Calibration Solution | |
Kalibrierlösung | |
Leitfähigkeitsmessgeräte und Elektroden | |
Kostengünstig und praktisch in der Anwendung |
60 mL | |
Kalibrierlösung | |
84 μS/cm |