Learn More
Eutech™ KCI-Kalibrierlösung
Nutzen Sie unsere große Auswahl an Eutech™ Leitfähigkeitsstandards, Kalibrierungen und Lösungen
Marke:  Thermo Scientific Eutech 01X211214
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15386487
  • 21.11 CHF / 480 Milliliter
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eutech™ KCl-Kalibrierlösungen dienen zur Kalibrierung von Leitfähigkeitssonden für genaue Messungen.Eutech™ Leitfähigkeitsmessgeräte und -sonden ermöglichen schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, im Laboralltag und in der Schule.
Eigenschaften:
  • Verpackt in 60 ml- oder 480 ml-Flaschen aus haltbarem Kunststoff
  • Kostengünstig und praktisch in der Anwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2764 μS/cm KCl calibration solution
Kalibrierlösung
Leitfähigkeitsmessgeräte und Elektroden
Kostengünstig und praktisch in der Anwendung
480 mL
Leitfähigkeitsstandard
2764 μS/cm