Learn More
Eutech™ KCI-Kalibrierlösung
Nutzen Sie unsere große Auswahl an Eutech™ Leitfähigkeitsstandards, Kalibrierungen und Lösungen
Marke: Thermo Scientific Eutech 01X211210
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eutech™ KCl-Kalibrierlösungen dienen zur Kalibrierung von Leitfähigkeitssonden für genaue Messungen.Eutech™ Leitfähigkeitsmessgeräte und -sonden ermöglichen schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, im Laboralltag und in der Schule.
Merkmale:
- Verpackt in 60 ml- oder 480 ml-Flaschen aus haltbarem Kunststoff
- Kostengünstig und praktisch in der Anwendung
Spezifikation
12.88 mS/cm KCl-Kalibrierlösung | |
Kalibrierlösung | |
Leitfähigkeitsmessgeräte und Elektroden |
480 ml | |
Leitfähigkeitsstandard | |
12.88 mS/cm |