Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC72521R01B pH-Elektrode
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke: Thermo Scientific™ 01X099413
134.62 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen.
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Merkmale:
- Parameter: pH
- Bereich: pH 0 bis 13
- Temperaturbereich: 0 bis 80 °C
- Art des Diaphragmas: Poröser HDPE-Pin
- Interner Referenztyp: Ag/AgCl
- Versiegelt/nachfüllbar: Nachfüllbar
- Referenzverbindung: Einzeln
- Referenzelektrolyt nachfüllen: ECRE001
- Abmessungen (Welle): 90 x 12 mm
- Kabellänge: 1 m
- Steckverbinder: BNC-Anschluss
Spezifikation
Universal-pH-Kombinationselektrode aus Kunststoff mit Einzeldiaphragma, wiederfüllbar, 12 x 90 mm, BNC-Anschluss, 1-m-Kabel und 10 ml Elektrolyt-Nachfülllösung | |
Einzeln | |
0 bis 13 | |
pH-Elektrode | |
Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss |
BNC-Anschluss | |
Kunststoff | |
0 °C bis 80 °C | |
pH-Messung | |
0 °C bis 80 °C |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13