Learn More
Ethylenglycol-O,O'-bis(2-Aminoethyl)-N,N,N',N'-Tetraessigsäure, 0.5 m wässrige Lösung, pH 8.0, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid is a chelating agent used for making complexes, especially for calcium ions, which help determine calcium in the presence of magnesium. It can be used experimentally for treating animals possessing cerium poisoning. It is useful in the separation of thorium from monazite. It also acts as a buffer and is used in protein purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethylenglycol-O,O′-bis(2-aminoethyl)-N,N,N′,N′-tetraessigsäure ist ein Chelatbildner, der zur Herstellung von Komplexen, insbesondere für Calciumionen, verwendet wird, die bei Vorhandensein von Magnesium zur Bestimmung von Kalzium beitragen. Kann experimentell zur Behandlung von Tieren verwendet werden, die eine Cer-Vergiftung haben. Nützlich bei der Trennung von Thorium und Monazit. Dient auch als Puffer und wird bei der Proteinaufreinigung verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit 0.1 M-Natriumhydroxid-Lösung.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Alkali-, Alkali-Erdmetall und vielen reaktiven organischen und anorganischen Chemikalien.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid |
Farbe | Farblos |
pH | 8.0 |
Menge | 50 mL |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with 0.1M sodium hydroxide solution. |
Formelmasse | 380.35 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.5M wässrige Lösung |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P16G512 | Analysenzertifikat | 06/03/2025 | J60767.AE,J60767.AD |
M11L540 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | J60767.AE,J60767.AD |
M11L539 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | J60767.AE,J60767.AD |
X20K527 | Analysenzertifikat | 25/10/2024 | J60767.AE,J60767.AD |
R09K510 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J60767.AE,J60767.AD |