Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure- 0,1 M (0,2 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung zur volumetrischen Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation gemäß EU-Arzneibuch, BP, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical J/3700/15
35.42 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
1,5 l-Kunststoffflasche aus HDPE
Gebrauchsfertig, für die Volumenanalyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., BPSpezifikation
139-33-3 | |
HDPE-Kunststoffflasche | |
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 | |
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid | |
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
336.21 | |
CHEBI:64734 |
Farblos | |
C10H14N2Na2O8 | |
1 L | |
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat | |
57339238 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- EDTA (Diaminoethanetetra-acetic acid, disodium salt solution 0.1 M) (0.2N)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2525939 | Analysenzertifikat | 06/02/2025 | J/3700C/05,J/3700C/90,J/3700/15,J/3700/24,J/3700/17 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30