Learn More
Ethylenglycol-O,O'-bis(2-Aminoethyl)-N,N,N',N'-Tetraessigsäure, 0.5 m wässrige Lösung, pH 8.0, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15415795
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylenglycol-O,O'-bis(2-Aminoethyl)-N,N,N',N'-Tetraessigsäure, 0.5 m wässrige Lösung, pH 8.0, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415795
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 15415795
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60767.AE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 67-42-5 | C14H24N2O10 | 380.35 g/mol
Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid is a chelating agent used for making complexes, especially for calcium ions, which help determine calcium in the presence of magnesium. It can be used experimentally for treating animals possessing cerium poisoning. It is useful in the separation of thorium from monazite. It also acts as a buffer and is used in protein purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylenglycol-O,O′-bis(2-aminoethyl)-N,N,N′,N′-tetraessigsäure ist ein Chelatbildner, der zur Herstellung von Komplexen, insbesondere für Calciumionen, verwendet wird, die bei Vorhandensein von Magnesium zur Bestimmung von Kalzium beitragen. Kann experimentell zur Behandlung von Tieren verwendet werden, die eine Cer-Vergiftung haben. Nützlich bei der Trennung von Thorium und Monazit. Dient auch als Puffer und wird bei der Proteinaufreinigung verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit 0.1 M-Natriumhydroxid-Lösung.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Alkali-, Alkali-Erdmetall und vielen reaktiven organischen und anorganischen Chemikalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-42-5
Summenformel C14H24N2O10
Molekulargewicht (g/mol) 380.35
MDL-Nummer MFCD00004291
InChI-Schlüssel DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:innMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
IUPAC-Name 2-[2-[2-[2-[bis(Carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Farbe Farblos
pH 8.0
Menge 100 mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with 0.1M sodium hydroxide solution.
Formelmasse 380.35
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M wässrige Lösung
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Ethylenglycol-O,O'-bis(2-Aminoethyl)-N,N,N',N'-Tetraessigsäure, 0.5 m wässrige Lösung, pH 8.0, Thermo Scientific Chemicals >