Learn More
Ethylbromfluoracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11417184
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylbromfluoracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417184
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11417184
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21579.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ethyl bromofluoroacetate is used as an intermediate useful in the synthesis of polyfluoroalkyl-substituted fluoro enol ethers and N-protected α-fluoroglycines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylbromfluoracetat wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von polyfluorakylsubstituierten Fluorenolethern und N-geschützten α-Fluorglycinen verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 401-55-8
Summenformel C4H6BrFO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.992
MDL-Nummer MFCD00042095
InChI-Schlüssel ULNDTPIRBQGESN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromofluoroacetate, bromofluoroacetic acid ethyl ester, ethyl-2-bromofluoroacetate, ethylbromofluoroacetate, acetic acid, bromofluoro-, ethyl ester, bromofluoroacetate, ethyl fluorobromoacetate, acmc-209jb9, ksc236i3tMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2733407
IUPAC-Name Ethyl-2-brom-2-fluoracetat
SMILES CCOC(=O)C(F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl bromofluoroacetate
Dichte 1.54
Siedepunkt 154°C
Flammpunkt 70°C (158°F)
Brechungsindex 1.4255
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 184.99
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10206995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2023 Catalog NumberB21579,B21579.14,B21579.06
ChargennummerJ13T048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21579.14,B21579.06
Chargennummer10206995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21579.14,B21579.06
ChargennummerG15T002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21579.14,B21579.06
Chargennummer10186667 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21579.14,B21579.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylbromfluoracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >