Learn More
Trifluoressigsäureanhydrid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11460174
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trifluoressigsäureanhydrid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460174
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11460174
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13614.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 407-25-0 | C4F6O3 | 210.03 g/mol
Trifluoroacetic anhydride is used for the introduction of trifluoroacetyl group in organic synthesis. It is involved in the preparation of N- and O-trifluoroacetyl derivatives of a wide range of biologically active compounds for gas chromatography analysis. It plays an important role as desiccant for trifluoroacetic acid. It is also used in the oxidation of aldehydes to acids, esters, amides as well as in the protection of alcohols and amines. In addition, it is used as analytical reagents, solvents and dehydration condensing agent. It serves as an intermediate of fluorine fine chemicals, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trifluoressigsäureanhydrid wird für die Einführung der Trifluoracetylgruppe in die organische Synthese verwendet. Es ist an der Erzeugung von N- und O-Trifluoracetylderivaten einer breiten Palette biologisch aktiver Verbindungen für die Gaschromatographie-Analyse beteiligt. Es spielt eine wichtige Rolle als Trockenmittel für Trifluoressigsäure. Es wird auch bei der Oxidation von Aldehyden zu Säuren, Estern, Amiden sowie beim Schutz von Alkoholen und Aminen verwendet. Darüber hinaus wird es als analytische Reagenzien, Lösungsmittel und Kondensierungsmittel bei der Dehydrierung verwendet. Es dient als Zwischenprodukt von fluorhaltigen Feinchemikalien, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol, Dichlormethan, Diethylether, Dimethylformamid, Terahydrofuran und Acetonitril.
Hinweise
Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, starken Säuren, und Alkoholen.
Chemische Identifikatoren
CAS 407-25-0
Summenformel C4F6O3
Molekulargewicht (g/mol) 210.03
MDL-Nummer MFCD00000416
InChI-Schlüssel QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
PubChem CID 9845
SMILES FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic anhydride
Schmelzpunkt -65°C
Dichte 1.503
Siedepunkt 39°C to 40°C
Strukturformel (CF3CO)2O
Brechungsindex 1.269
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 746197
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene,dichloromethane,diethyl ether,dimethylformamide,terahydrofuran and acetonitrile.
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluoracetyl-2,2,2-trifluoracetat
Formelmasse 210.03
Reinheit (%) ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trifluoroacetic anhydride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trifluoroacetic acidanhydride
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Trifluoressigsäureanhydrid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >