Learn More
Ethylchloracetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl chloroacetate is a reagent used in the preparation of 5 member heterocycles. It is used as pharmaceutical and organic intermediate. It is used as a solvent for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethylchloracetat ist ein Reagenz, das bei der Herstellung von Heterocyclen mit 5 Elementen verwendet wird. Wird als pharmazeutisches und organisches Zwischenprodukt verwendet. Wird als Lösungsmittel für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 20 g/l bei 20 °C
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl chloroacetate |
Schmelzpunkt | -26°C |
Dichte | 1.159 |
Siedepunkt | 142°C to 144°C |
Flammpunkt | 54°C (149°F) |
Geruch | Pungent |
Strukturformel | ClCH2CO2CH2CH3 |
Brechungsindex | 1.421 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1181 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10245032 | Analysenzertifikat | 16/12/2022 | A15554.22,A15554.36,A15554.0E |
10203519 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A15554.22,A15554.36,A15554.0E |
10236219 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A15554.22,A15554.36,A15554.0E |
10219452 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A15554.22,A15554.36,A15554.0E |
10106226 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A15554.22,A15554.36,A15554.0E |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl chloroacetate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl chloroacetate