Learn More
Ethanolamin, ACS, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11465160
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethanolamin, ACS, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465160
4 x 500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
4 x 500 mL
Artikelnummer. 11465160
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036260.AY
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is also used in messenger molecules such as palmitoylethanolamide, which have an effect on CB1 receptors. Ethanolamine is used as a scrubber for the removal of methyl bromide. Polyaniline doping ethanolamine is used for modified electrode preparation to measure uric acid in human body with the presence of antiscorbutic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-43-5
Summenformel C2H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 61.08
MDL-Nummer MFCD00008183
InChI-Schlüssel HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
SMILES NCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanolamine
Namenshinweis For analysis ACS
Schmelzpunkt 10°C
Dichte 1.012 g/mL
Siedepunkt 169°C to 170°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Prozentgehaltsbereich >99+%
Geruch Ammonia-like
Brechungsindex 1.454
Menge 4 x 500 mL
UN-Nummer UN2491
Beilstein 505944
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,3727
Löslichkeitsinformationen Miscible in water.
IUPAC-Name 2-Aminoethanol
Formelmasse 61.08
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY27K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Catalog Number036260.AP,036260.AY
ChargennummerY27K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Catalog Number036260.AP,036260.AY
ChargennummerP19K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number036260.AP,036260.AY
ChargennummerP19K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number036260.AP,036260.AY
ChargennummerN27J021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number036260.AY
Name des Produkts
Ethanolamin, ACS, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >