Learn More
Ethanolamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10103200
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethanolamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10103200
2.5 L
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 l
2.5 L
25 L
Artikelnummer. 10103200
Marke: Thermo Scientific Acros 149580025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-43-5
Summenformel C2H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 61.08
MDL-Nummer MFCD00008183
InChI-Schlüssel HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
SMILES NCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanolamine
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 10.3°C
Dichte 1.0120g/mL
Siedepunkt 170.0°C
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4530 to 1.4550
Menge 2.5 L
Beilstein 04, 274
Fieser 01,357; 02,189; 04,222; 16,162
Merck Index 15, 3782
Relative Dichte 1.012
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with methanol and acetone, soluble in benzene, ether, ccl4 and n-heptane
IUPAC-Name 2-Aminoethanol
Viskosität 24 mPa.s (20°C)
Formelmasse 61.08
Dampfdruck 0.48mmHg at 20°C
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number149580250,149580025,149582500,149580010
ChargennummerA0464652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2024 Catalog Number149580250,149580025,149582500,149580010
ChargennummerA0463018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/06/2024 Catalog Number149580250,149580025,149582500,149580010
ChargennummerA0460822 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Catalog Number149580250,149580025,149582500,149580010
ChargennummerA0455629 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog Number149580250,149580025,149582500,149580010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanolamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Ethanolamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >