Learn More
Ethanolamin, ACS, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11455160
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethanolamin, ACS, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455160
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
4 x 500 mL
Packungsgröße:
2000 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11455160
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036260.AP
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 141-43-5 | C2H7NO | 61.08 g/mol
It is also used in messenger molecules such as palmitoylethanolamide, which have an effect on CB1 receptors. Ethanolamine is used as a scrubber for the removal of methyl bromide. Polyaniline doping ethanolamine is used for modified electrode preparation to measure uric acid in human body with the presence of antiscorbutic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-43-5
Summenformel C2H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 61.08
MDL-Nummer MFCD00008183
InChI-Schlüssel HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
SMILES NCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanolamine
Namenshinweis For analysis ACS
Schmelzpunkt 10°C
Dichte 1.012 g/mL
Siedepunkt 169°C to 170°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Prozentgehaltsbereich >99+%
Brechungsindex 1.454
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2491
Beilstein 505944
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,3727
Löslichkeitsinformationen Miscible in water.
IUPAC-Name 2-Aminoethan-1-ol
Formelmasse 61.08
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY27K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Artikelnummer036260.AP,036260.AY
ChargennummerY27K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Artikelnummer036260.AP,036260.AY
ChargennummerP19K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Artikelnummer036260.AP,036260.AY
ChargennummerP19K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Artikelnummer036260.AP,036260.AY
ChargennummerR13I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Artikelnummer036260.AP,036260.AY
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanolamine, ACS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanolamine
Name des Produkts
Ethanolamin, ACS, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >