Learn More
Thermo Scientific Chemicals Erioglaucindinatriumsalz, rein Artikelnummer.: 10023110
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Erioglaucindinatriumsalz, rein
Artikelnummer. 10023110
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10023110
Marke: Thermo Scientific Chemicals 229730050
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3844-45-9
Summenformel C37H34N2Na2O9S3
Molekulargewicht (g/mol) 792.84
MDL-Nummer MFCD00012141
InChI-Schlüssel SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym brilliant blue fcf, acid blue 9, erioglaucine disodium salt, brilliant blue, FD&C blue no. 1, erioglaucine, alphazurine fg, FD&C blue no.1, fenazo blue xi, japan blue 1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 19700
ChEBI CHEBI:82411
IUPAC-Name Dinatrium;2-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino]phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]benzolsulfonatMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=CC=C5S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erioglaucine disodium salt
Extinktion 1000 (at lambda min.)
Schmelzpunkt 283.0°C
Farbe Violett
Verlust bei Trocknung 10% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 14, 855
Merck Index 15, 1379
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in vegetable oils
Formelmasse 792.84
Güte Rein
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461388 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog Number229730250,229730050
ChargennummerA0435275 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2023 Catalog Number229730250,229730050
ChargennummerA0452078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number229730250,229730050
ChargennummerA0394401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number229730250,229730050
ChargennummerA0413422 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number229730250,229730050
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Erioglaucindinatriumsalz, rein >