Learn More
Thermo Scientific Chemicals Erioglaucindinatriumsalz, rein
Artikelnummer. 10562821 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 3844-45-9 | C37H34N2Na2O9S3 | 792.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3844-45-9
Summenformel C37H34N2Na2O9S3
Molekulargewicht (g/mol) 792.84
MDL-Nummer MFCD00012141
InChI-Schlüssel SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym brilliant blue fcf, acid blue 9, erioglaucine disodium salt, brilliant blue, FD&C blue no. 1, erioglaucine, alphazurine fg, FD&C blue no.1, fenazo blue xi, japan blue 1
PubChem CID 19700
ChEBI CHEBI:82411
IUPAC-Name Dinatrium;2-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino]phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]benzolsulfonat
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=CC=C5S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erioglaucine disodium salt
Extinktion 1000 (at lambda min.)
Schmelzpunkt 283.0°C
Farbe Violett
Verlust bei Trocknung 10% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 14, 855
Merck Index 15, 1379
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in vegetable oils
Formelmasse 792.84
Güte Rein
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Erioglaucindinatriumsalz, rein >