Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heizelement für EM/EME
Bibby Scientific elektrothermisches Heizelement für EM/EME, Kapazität:250 ml, zur Verwendung mit:Heizmäntel der Serie 14314 EM, Spannung:230 V, Frequenz:50/60 Hz
328.00 CHF - 885.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11738412
|
Bibby Scientific™
03012-55 |
1000 mL |
590.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11748412
|
Bibby Scientific™
10086-37 |
2000 mL |
885.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11768412
|
Bibby Scientific™
03012-85 |
5000 mL |
660.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11728412
|
Bibby Scientific™
03012-45 |
500 mL |
328.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Bibby Scientific elektrothermisches Heizelement für EM/EME, Kapazität:250 ml, zur Verwendung mit:Heizmäntel der Serie 14314 EM, Spannung:230 V, Frequenz:50/60 Hz
Für Kolben: 1000mLLeistung: 300 W
Spezifikation
230 V | |
Heizelement | |
50/60 Hz |