Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heizelement für EM/EME
Bibby Scientific elektrothermisches Heizelement für EM/EME, Kapazität:250 ml, zur Verwendung mit:Heizmäntel der Serie 14314 EM, Spannung:230 V, Frequenz:50/60 Hz
Marke:  Bibby Scientific™ 03012-85
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11768412
  • 660.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bibby Scientific elektrothermisches Heizelement für EM/EME, Kapazität:250 ml, zur Verwendung mit:Heizmäntel der Serie 14314 EM, Spannung:230 V, Frequenz:50/60 Hz
Für Kolben: 5000mL
Leistung: 800 W
Spezifikation
Spezifikation
5000 mL
230 V
Heizelement
EM/EME Serie Wärmemäntel
Gehäuse 800w
50/60 Hz
Name des Produkts
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heizelement für EM/EME > Kapazität: 5000 ml