Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heizelement für EM/EME
Bibby Scientific elektrothermisches Heizelement für EM/EME, Kapazität:250 ml, zur Verwendung mit:Heizmäntel der Serie 14314 EM, Spannung:230 V, Frequenz:50/60 Hz
Marke: Bibby Scientific™ 03012-45
249.14 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bibby Scientific elektrothermisches Heizelement für EM/EME, Kapazität:250 ml, zur Verwendung mit:Heizmäntel der Serie 14314 EM, Spannung:230 V, Frequenz:50/60 Hz
Für Kolben: 500mLLeistung: 200 W
Spezifikation
500 mL | |
230 V | |
Heizelement |
EM/EME Serie Wärmemäntel | |
Gehäuse 200w | |
50/60 Hz |