Learn More
UVP EL-Lampen
Marke:  UVP 95-0200-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11778251
  • 636.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
UV, Weißlicht
8 W
0,16 A
8 W, 230 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Lampe der Serie EL
97 mm
230 V
254 nm
376 x 97 x 64 mm
64 mm
376 mm
Je 1
UV-Lampe
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
UVP EL-Lampen > Wellenlänge:Gehäuse 254nm